Läs mer
Thermo Scientific™ Armadillo™ PCR Strip Plate, 96 brunnar, klar, bulk
Handla allt Thermo Scientific ProdukterBeskrivning
- Armadillo 96-brunnars PCR-remsplatta kombinerar styvheten hos en polykarbonatram, med tunnväggiga polypropenbrunnar
- Plattor ger överlägsen termisk cykelprestanda under alla förhållanden utan skevhet
- Termostabil ramkonstruktion med halvkjolar i polykarbonat för varpbeständighet under termisk cykling och förbättrad mekanisk stabilitet under robothantering
- Brytbara i 8-rörsremsor för att rymma varierande antal prover och minimera avfall
- Optiskt klar kjol underlättar visualisering av vätskor och förbättrar staplingsmöjligheterna i automatiserade hanteringssystem
- ANSI:SBS fotavtryck säkerställer fullständig kompatibilitet med robotsystem för applikationer med hög genomströmning
- Tunnväggiga brunnar med U-botten för optimal värmeöverföring och maximal provåtervinning
- Svarta alfanumeriska bokstäver för enkel identifiering av brunnen
- Integrerad ram och brunnsdesign för förbättrad värmeförsegling
- Kompatibel med Roche LightCycler™ 480 PCR-system i realtid
Specifikationer
Specifikationer
| Streckkod | Ingen streckkod |
| Breaapart | Ja |
| Förpackning | 150 tallrikar |
| Produktlinje | Bältdjur |
| Färg | Klart |
| Produkttyp | PCR mikroplatta |
| För användning med (utrustning) | Realtids PCR-system eller termisk cykler |
| Kjol stil | Semi |
| Material | Polykarbonat |
| Volym (metrisk) Tja | 0.3 mL |
| Visa mer |