Läs mer
Thermo Scientific™ Armadillo™ PCR Strip Plate, 96 brunnar, klar
Produktkod. 17334483 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Change view
Kvantitet:
25 tallrikar
Produktkod. Kvantitet
17334483 25 tallrikar
1 options
Produktkod. 17334483 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer AB2796
Följ Workflowet - Utforska besparingarna
Använd kampanjkoden 27967
Visa alla kampanjer
I lager
Lägg i varukorgen
Edge
Thermo Scientific Armadillo 96-brunnars PCR-remsplattor är det ultimata inom högpresterande PCR-plast. De kombinerar styvheten hos en polykarbonatram med tunnväggiga polypropenbrunnar för att ge överlägsen termisk cyklingprestanda under alla förhållanden utan skevhet.
  • Armadillo 96-brunnars PCR-remsplatta kombinerar styvheten hos en polykarbonatram, med tunnväggiga polypropenbrunnar
  • Plattor ger överlägsen termisk cykelprestanda under alla förhållanden utan skevhet
  • Termostabil ramkonstruktion med halvkjolar i polykarbonat för varpbeständighet under termisk cykling och förbättrad mekanisk stabilitet under robothantering
  • Brytbara i 8-rörsremsor för att rymma varierande antal prover och minimera avfall
  • Optiskt klar kjol underlättar visualisering av vätskor och förbättrar staplingsmöjligheterna i automatiserade hanteringssystem
  • ANSI:SBS fotavtryck säkerställer fullständig kompatibilitet med robotsystem för applikationer med hög genomströmning
  • Tunnväggiga brunnar med U-botten för optimal värmeöverföring och maximal provåtervinning
  • Svarta alfanumeriska bokstäver för enkel identifiering av brunnen
  • Integrerad ram och brunnsdesign för förbättrad värmeförsegling
  • Kompatibel med Roche LightCycler™ 480 PCR-system i realtid
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Streckkod Ingen streckkod
Breaapart Ja
Array 8 x 12
Förpackning 25 tallrikar
Produktlinje Bältdjur
Färg Klart
Produkttyp PCR mikroplatta
För användning med (utrustning) Realtids PCR-system eller termisk cykler
Kjol stil Semi
Material Polykarbonat
Antal Wells 96
Volym (metrisk) Fungerar 0.2 mL
Well Shape Rund botten (U-brunn)
Kvantitet 25 tallrikar
Reaktionshastighet Standard
Tja Färg Klart