missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Tocris Bioscience™ ARN 11391

Beskrivning
ARN 11391 is a potentiator of the IP3-gated calcium channel ITPR1 (Inositol 1,4,5-trisphosphate (IP3) receptor type 1). It amplifies intracellular calcium ion signaling by acting directly on ITPR1. ARN 11391 also potentiates calcium signaling in cells expressing mutant ITPR1 which is associated with SCA29, a form of spinocerebellar ataxia.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2-Ethyl-4,5,6,7-tetrahydro-N-[2-[(tetrahydro-2 H-pyran-2-yl)methoxy]phenyl]-2 H-indazole-3-carboxamide |
| CAS | 1214569-31-9 |
| Kvantitet | 50 mg |
| Mål | IP3R1 |
| Molekylformel | C22H29N3O3 |
| Renhet | 0.98 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?