Läs mer
ARN272, MedChemExpress
Produktkod. 16455266
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
5 mg
10 mg
25 mg
50 mg
100 mg
Förpackningsstorlek:
100mg
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
16455266 100 mg 100mg
16444358 10 mg -
16443046 25 mg -
16410687 50 mg -
16407077 5 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Produktkod. 16455266 Leverantör Medchem Express Leverantörsnummer HY110101
MedChemExpress ARN272 is an anandamide transport inhibitor.
ARN272 is an anandamide transport inhibitor.
Specifikationer
Kemiskt namn eller material ARN272
CAS 488793-85-7
Färg Yellow
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C27H20N4O2
Kvantitet 100 mg
Löslighetsinformation DMSO : 125 mg/mL (289.04 mM; Need ultrasonic)
LEDER OC(C=C1)=CC=C1C2=NN=C(C3=C2C=CC=C3)NC4=CC=C(C(NC5=CC=CC=C5)=O)C=C4
Molekylvikt (g/mol) 432.47
Formel vikt 432.47
Procent renhet 98.38%
Kvalitet Research
Fysisk form Solid
För användning med (applikation) Neuroscience-Neuromodulation