Läs mer
ARN2966, MedChemExpress
Produktkod. 16447456
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
16447456 100 mg
16443517 50 mg
16439977 5 mg
16417498 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 16447456 Leverantör Medchem Express Leverantörsnummer HY18292
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 28-09-2026
MedChemExpress ARN2966 is a potent post-transcriptional modulator of APP expression; reduces expression of APP with resultant lower production of A(beta).
ARN2966 is a potent post-transcriptional modulator of APP expression
Specifikationer
Kemiskt namn eller material ARN2966
CAS 102212-26-0
Färg Yellow
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C12H12N2O
Kvantitet 100 mg
Löslighetsinformation DMSO : 110 mg/mL (549.34 mM; Need ultrasonic)
LEDER OC1=CC=CC=C1NCC2=NC=CC=C2
Molekylvikt (g/mol) 200.24
Formel vikt 200.24
Procent renhet 98.0%
Kvalitet Research
Fysisk form Solid
För användning med (applikation) Neuroscience-Neurodegeneration