missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

Aroclor 1016, SPEX CertiPrep™

Produktkod. 12919344 Handla allt SPEX Certiprep Produkter
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
1 mL
Förpackningsstorlek:
1ml
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
12919344 1 mL 1ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Regleringsinformation: Denna produkt innehåller ett ämne som är upptaget i bilaga XIV till REACH-förordningen (EG) nr 1907/2006. Alla kunder måste fylla i en deklaration före leverans.
Produktkod. 12919344 Leverantör SPEX Certiprep Leverantörsnummer S310

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Regleringsinformation: Denna produkt innehåller ett ämne som är upptaget i bilaga XIV till REACH-förordningen (EG) nr 1907/2006. Alla kunder måste fylla i en deklaration före leverans.

Innehåller

Autosampler Vial, NIST Traceable Certificate of Analysis accredited to ISO/IEC 17025 and ISO/IEC Guide 34, Safety Data Sheet

ISO/IEC Guide 34 Certified, NIST-Traceable Certified Reference Material

Organic Standard manufactured for GC, GC/MS, HPLC, LC/MS, and other analytical instrumentation

AnalyteCAS No.Concentration
Aroclor 101612674-11-21000μg/mL

Certifikat

Accredited by A2LA for ISO/IEC 17025 and ISO/IEC Guide 34 and certified by UL-DQS to ISO 9001

Uppfyllande

GHS/OSHA Complaint

Specifikationer

Kemiskt namn eller material Aroclor 1016
Förpackning 2mL amber prescored glass ampule
CAS 12674-11-2, 67-56-1
CAS Min % 0.1, 99.9
Anteckningar om koncentration eller sammansättning Certificate of Analysis reports target analytes to a +/−2% accuracy and correct for raw material purity.
CAS Max % 0.1, 99.9
Molekylformel C12H7Cl3
För användning med (utrustning) GC, GC/MS, HPLC, LC/MS, and Other Analytical Instrumentation
InChI-nyckel RIBGNAJQTOXRDK-UHFFFAOYSA-N
LEDER C1=CC(=CC(=C1)Cl)C2=CC(=CC(=C2)Cl)Cl
IUPAC-namn 1,3-dichloro-5-(3-chlorophenyl)benzene
Lösningsmedel eller matris Methanol
Molekylvikt (g/mol) 257.538
PubChem CID 38037
Kvantitet 1 mL
Visa mer Visa mindre

Product intended for laboratory use only

Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.