Läs mer
Aroclor 1016, SPEX CertiPrep™
Produktkod. 12968887 Handla allt SPEX Certiprep Produkter
Change view
Kvantitet:
1 mL
Förpackning:
2 ml bärnstensfärgad glasampull
Förpackningsstorlek:
1ml
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
12968887 1 mL 2 ml bärnstensfärgad glasampull 1ml
1 options
Produktkod. 12968887 Leverantör SPEX Certiprep Leverantörsnummer PCB1016
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Innehåller
Autosamplerflaska, NIST Spårbart analyscertifikat ackrediterat enligt ISO/IEC 17025 och ISO/IEC Guide 34, säkerhetsdatablad
ISO/IEC Guide 34 Certifierat, NIST-spårbart certifierat referensmaterial
Organisk standard tillverkad för GC, GC/MS, HPLC, LC/MS och annan analytisk instrumentering
AnalytCAS-nr.Koncentration
Aroclor 101612674-11-2200 μg/ml
Certifikat
Ackrediterad av A2LA för ISO/IEC 17025 och ISO/IEC Guide 34 och certifierad av UL-DQS till ISO 9001
Uppfyllande
GHS/OSHA-klagomål
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Aroclor 1016
CAS 12674-11-2, 110-54-3
CAS Max % 99.98, 0.02
Förpackning 2 ml bärnstensfärgad glasampull
Molekylformel C12H7Cl3
Kvantitet 1 mL
Synonym aroclor 1016, 3,3',5-trichlorobiphenyl, 1,1'-biphenyl, 3,3',5-trichloro, pcb 36, 3,3',5-trichloro-1,1'-biphenyl, 3,3/',5-trichlorobiphenyl, arochlor 1016, chlorodiphenyl cl, ccris 8481, dsstox_cid_3883
InChI-nyckel RIBGNAJQTOXRDK-UHFFFAOYSA-N
LEDER C1=CC(=CC(=C1)Cl)C2=CC(=CC(=C2)Cl)Cl
IUPAC-namn 1,3-diklor-5-(3-klorfenyl)bensen
Molekylvikt (g/mol) 257.538
PubChem CID 38037
Koncentration eller sammansättning (efter analyt eller komponenter) 200μg/mL
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • Aroclor 1016
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Aspirationstoxicitet Kategori 1
  • Brandfarlig vätska Kategorija 2
  • Reproduktionstoxicitet Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet - upprepad exponering Kategorija 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H225-Mycket brandfarlig vätska och ånga.
  • H304-Kan vara dödligt vid förtäring om det kommer ner i luftvägarna.
  • H315-Irriterar huden.
  • H336-Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad.
  • H361-Misstänks kunna skada fertiliteten eller det ofödda barnet.
  • H373-Kan orsaka organskador.
Skyddsangivelse
  • P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
  • P241-Använd explosionssäker elektrisk/ventilations-/belysnings-/ utrustning.
  • P301+P310-VID FÖRTÄRING: Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P405-Förvaras inlåst.
  • P501b-Innehållet/behållaren lämnas till I enlighet med lokala / regionala / nationella / internationella bestämmelser (ska anges).
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: n-hexane
Produkt endast avsedd för laboratorieanvändning