Läs mer
Aroclor 1232 1000 μg/mL in Cyclohexane, Dr. Ehrenstorfer
Produktkod. 30319190
Change view
Kvantitet:
1 ml
Förpackningsstorlek:
1ml
Produktkod. Kvantitet unitSize
30319190 1 ml 1ml
1 options
Produktkod. 30319190 Leverantör Dr. Ehrenstorfer Leverantörsnummer DREYA20123200CY
Discover Dr. Ehrenstorfer’s certified reference materials: available in multiple formats, including multi-component regulatory mixtures, to power your food and environmental analysis with traceable, ISO-accredited quality
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kvantitet 1 ml
Certifikat och efterlevnad ISO/IEC 17025
Lösningsmedel eller matris Cyclohexane