Läs mer
Aroclor 1260 1000 μg/mL in Hexane, Dr. Ehrenstorfer
Produktkod. 30312056
Change view
Kvantitet:
1 ml
Förpackningsstorlek:
1ml
Produktkod. Kvantitet unitSize
30312056 1 ml 1ml
1 options
Produktkod. 30312056 Leverantör Dr. Ehrenstorfer Leverantörsnummer DREGA20126000HE
Discover Dr. Ehrenstorfer’s certified reference materials: available in multiple formats, including multi-component regulatory mixtures, to power your food and environmental analysis with traceable, ISO-accredited quality
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kvantitet 1 ml
Certifikat och efterlevnad ISO 17034
Lösningsmedel eller matris Hexane