missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

(+)-Aromadendrene, TRC

Produktkod. 30138180
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
5 mg
10 mg
50 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30138180 10 mg
30006254 5 mg
30003929 50 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 30138180 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCA79420010MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiska identifierare

CAS 489-39-4
Molekylformel C15 H24
Molekylvikt (g/mol) 204.35
Synonym 1H-Cycloprop[e]azulene, decahydro-1,1,7-trimethyl-4-methylene-, (1aR,4aR,7R,7aR,7bS)-, 1H-Cycloprop[e]azulene, decahydro-1,1,7-trimethyl-4-methylene-, (1aR,4aR,7R,7aR,7bS)-(+)- (8CI), 1H-Cycloprop[e]azulene, decahydro-1,1,7-trimethyl-4-methylene-, [1aR-(1aα,4aα,7α,7aβ,7bα)]-, Aromadendrene (6CI,7CI), (+)-Aromadendrene, (1aR,4aR,7R,7aR,7bS)-Decahydro-1,1,7-trimethyl-4-methylene-1H-cycloprop[e]azulene, 10(14)-Aromadendrene, Aromadendr-7(15)-ene, Aromadendrene, (+)-
IUPAC-namn (1aR,4aR,7R,7aR,7bS)-1,1,7-trimethyl-4-methylidene-2,3,4a,5,6,7,7a,7b-octahydro-1aH-cyclopropa[e]azulene
LEDER C[C@@H]1CC[C@@H]2[C@@H]1[C@H]3[C@@H](CCC2=C)C3(C)C

Specifikationer

Kemiskt namn eller material (+)-Aromadendrene
Anteckningar om renhetsgrad GC
Kvantitet 10 mg
InChI formel InChI=1S/C15H24/c1-9-6-8-12-14(15(12,3)4)13-10(2)5-7-11(9)13/h10-14H,1,5-8H2,2-4H3/t10-,11+,12-,13-,14-/m1/s1
Formel vikt 204.1878
Procent renhet >95%
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.