Läs mer
Aromatiska kolväteblandning 898 200 μg/ml i metanol, Dr. Ehrenstorfer
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 1,2,4-Trimethylbenzene∣1,3,5-Trimethylbenzene∣4-Cymene∣Benzene∣Ethylbenzene∣Isopropylbenzene∣m-Xylene (1,3-Dimethylbenzene)∣Naphthalene∣n-Butylbenzene∣o-Xylene (1,2-Dimethylbenzene)∣Propylbenzene∣p-Xylene (1,4-Dimethylbenzene)∣sec-Butylbenzene∣Styrene∣tert-Butylbenzene∣Toluene |
| CAS | 95-63-6, 108-67-8, 99-87-6, 71-43-2, 100-41-4, 98-82-8 |
| Analyt- eller komponentnamn | 1,2,4-Trimethylbenzene∣1,3,5-Trimethylbenzene∣4-Cymene∣Benzene∣Ethylbenzene∣Isopropylbenzene∣m-Xylene (1,3-Dimethylbenzene)∣Naphthalene∣n-Butylbenzene∣o-Xylene (1,2-Dimethylbenzene)∣Propylbenzene∣p-Xylene (1,4-Dimethylbenzene)∣sec-Butylbenzene∣Styrene∣tert-Butylbenzene∣Toluene |
| Frakt skick | Ispåse (-20 °C) |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 17034 |
| Lösningsmedel eller matris | Metanol |
| Kvantitet | 1 ml |
| Koncentration eller sammansättning (efter analyt eller komponenter) | 1,2,4-Trimethylbenzene 200 μg/mL∣1,3,5-Trimethylbenzene 200 μg/mL∣4-Cymene 200 μg/mL∣Benzene 200 μg/mL∣Ethylbenzene 200 μg/mL∣Isopropylbenzene 200 μg/mL∣m-Xylene (1,3-Dimethylbenzene) 200 μg/mL∣Naphthalene 200 μg/mL∣n-Butylbenzene 200 μg/mL∣o-Xylene (1,2-Dimethylbenzene) 200 μg/mL∣Propylbenzene 200 μg/mL∣p-Xylene (1,4-Dimethylbenzene) 200 μg/mL∣sec-Butylbenzene 200 μg/mL∣Styrene 200 μg/mL∣tert-Butylbenzene 200 μg/mL∣Toluene 200 μg/mL |