Läs mer
Arotinolol, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Arotinolol |
| Kvantitet | 1 g |
| InChI formel | InChI=1S/C15H21N3O2S3/c1-15(2,3)17-6-9(19)7-21-14-18-10(8-22-14)11-4-5-12(23-11)13(16)20/h4-5,8-9,17,19H,6-7H2,1-3H3,(H2,16,20) |
| Formel vikt | 371.0796 |