missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Tocris Bioscience™ ARP 101

Beskrivning
Selective inhibitor of MMP-2 that displays ∽ 600-fold selectivity over MMP-1 (IC50 values are 0.81 and 486 nM respectively).
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | ARP 101 |
| CAS | 849773-63-3 |
| Kvantitet | 5 mg |
| Molekylformel | C20H26N2O5S |
| Formel vikt | 406.5 |
| Renhet | >99% |
| Molekylvikt (g/mol) | 406.497 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?