Läs mer
Novus Biologicals™ ARP10 293T Cell Transient Overexpression Lysate
Produktkod. 18521082 Handla allt Bio Techne Produkter
Change view
Kvantitet:
0.1 mL
Förpackningsstorlek:
0.1ml
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
18521082 0.1 mL 0.1ml
1 options
Produktkod. 18521082 Leverantör Novus Biologicals™ Leverantörsnummer H00164668T02
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 05-10-2026
Specifikationer
Kvantitet 0.1 mL
Innehåll och lagring Store at -80°C. Avoid freeze/thaw cycles.
Mål ARP10
Synonym APOBEC-related protein 10, apolipoprotein B mRNA editing enzyme, catalytic polypeptide-like 3 H, ARP-10, ARP10Apolipoprotein B mRNA-editing enzyme catalytic polypeptide-like 3 H, DNA dC->dU-editing enzyme APOBEC-3 H, EC 3.5.4.-
Gensymbol APOBEC3H