Läs mer
Arprinocid, Mikromol™
Produktkod. 17962856
Change view
Kvantitet:
250 mg
Produktkod. Kvantitet
17962856 250 mg
1 options
Produktkod. 17962856 Leverantör Mikromol Leverantörsnummer MM3689.00
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 30-11-2026
Discover Mikromol – din pålitliga källa för högkvalitativa läkemedelsreferensstandarder. Stöder noggrann, regelrätt analys med material som är ackrediterat 17034 ISO och utformat för att säkerställa förtroende för varje resultat.
Arprinocid
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Arprinocid
CAS 55779-18-5
Analyt- eller komponentnamn Arprinocid
Frakt skick Rumstemperatur
Molekylformel C12 H9 Cl F N5
Certifikat och efterlevnad ISO 17025
Synonym 9-[(2-Chloro-6-fluorophenyl)methyl]-9H-purin-6-amine, 6-Amino-9-(2-chloro-6-fluorobenzyl)purine, Arpocox, Arprinocid, MK 302
InChI formel InChI=1S/C12H9ClFN5/c13-8-2-1-3-9(14)7(8)4-19-6-18-10-11(15)16-5-17-12(10)19/h1-3,5-6H,4H2,(H2,15,16,17)
LEDER Nc1ncnc2c1ncn2Cc3c(F)cccc3Cl
IUPAC-namn 9-[(2-klor-6-fluorofenyl)metyl]purin-6-amin
Molekylvikt (g/mol) 277.68
Kvantitet 250 mg
Formel vikt 277,0531 g/mol