Läs mer
Arprinocid, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Arprinocid |
| Kvantitet | 100 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C12H9ClFN5/c13-8-2-1-3-9(14)7(8)4-19-6-18-10-11(15)16-5-17-12(10)19/h1-3,5-6H,4H2,(H2,15,16,17) |
| Formel vikt | 277.0531 |