Läs mer
Arprinocid, TRC
Produktkod. 17994535
Change view
Kvantitet:
50 mg
100 mg
250 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
17994535 50 mg
17931295 100 mg
17963105 250 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 17994535 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCA73550050MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 10-12-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 55779-18-5
Molekylformel C12 H9 Cl F N5
Molekylvikt (g/mol) 277.68
Synonym 9-[(2-Chloro-6-fluorophenyl)methyl]-9H-purin-6-amine, 6-Amino-9-(2-chloro-6-fluorobenzyl)purine, Arpocox, Arprinocid, MK 302
IUPAC-namn 9-[(2-klor-6-fluorofenyl)metyl]purin-6-amin
LEDER Nc1ncnc2c1ncn2Cc3c(F)cccc3Cl
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Arprinocid
Kvantitet 50 mg
InChI formel InChI=1S/C12H9ClFN5/c13-8-2-1-3-9(14)7(8)4-19-6-18-10-11(15)16-5-17-12(10)19/h1-3,5-6H,4H2,(H2,15,16,17)
Formel vikt 277.0531