Läs mer
ARQ 531, MedChemExpress
Produktkod. 16495446
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
5 mg
10 mg
25 mg
50 mg
100 mg
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
16495446 100 mg
16457317 5 mg
16443156 25 mg
16404608 10 mg
16400907 50 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Produktkod. 16495446 Leverantör Medchem Express Leverantörsnummer HY112215
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
MedChemExpress ARQ 531 (MK-1026) is a reversible non-covalent and orally active inhibitor of Bruton’s Tyrosine Kinase (BTK), with IC50s of 0.85 nM and 0.39 nM for WT-BTK and C481S-BTK, respectively.
ARQ 531 (MK-1026) is a reversible non-covalent and orally active inhibitor of Bruton’s Tyrosine Kinase (BTK), with IC50s of 0.85 nM and 0.39 nM for WT-BTK and C481S-BTK, respectively.
Specifikationer
Kemiskt namn eller material ARQ 531
CAS 2095393-15-8
Färg Off-White
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C25H23ClN4O4
Kvantitet 100 mg
Synonym MK-1026
Löslighetsinformation DMSO : ≥ 50 mg/mL (104.40 mM)
LEDER O=C(C1=C(C=C(OC2=CC=CC=C2)C=C1)Cl)C3=CNC4=NC=NC(N[C@@H]5CC[C@@H](CO)OC5)=C34
Molekylvikt (g/mol) 478.93
Formel vikt 478.93
Procent renhet 98.52%
Kvalitet Research
Fysisk form Powder
För användning med (applikation) Cancer-Kinase/protease