Läs mer
Applied Biosystems™ Array Card Background Buffer Kit
Produktkod. 16557369 Handla allt Applied Biosystems Produkter
Change view
Kvantitet:
6 kort kit
Produktkod. Kvantitet
16557369 6 kort kit
1 options
Produktkod. 16557369
Brand: Applied Biosystems™ 4481307
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Används för att underhålla ditt realtids-PCR-instrument med array-kortblock
  • Array Card Background Buffer Kit används för att underhålla ditt realtids-PCR-instrument med array-kortblock.
  • Bakgrundskalibrering bör utföras minst var sjätte månad.
  • Se användarhandboken för ditt instrument för fullständiga instruktioner om användning.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Innehåll och lagring Förvara kit vid eller under -20 °C.
För användning med (utrustning) ViiA™ 7 Dx System, QuantStudio™ Dx
Produkttyp Array Card Background Buffer Kit
För användning med (applikation) Realtids-PCR (qPCR)
Kvantitet 6 kort kit
Kalibreringstyp Spektralkalibrering
GC-rik PCR-prestanda Låg
PCR-metod qPCR