Beskrivning
- Array Card Dye Calibration Kit används för att underhålla ditt realtids-PCR-instrument med array-kortblock. Färgämneskalibrering bör köras efter lampbyte.
- Satsen innehåller FAM™ , VIC™ , ROX™ , ROI och bakgrundskalibreringsplattor, samt FAM™/ROX™ och VIC™/ROX™ normaliseringsplattor.
- Se användarhandboken för ditt instrument för fullständiga instruktioner om användning.
Specifikationer
Specifikationer
| Kalibrerat färgämne | Proprietär mix |
| För användning med (utrustning) | ViiA™ 7 Dx System, QuantStudio™ Dx |
| Produkttyp | Array Card Dye Calibration Kit |
| För användning med (applikation) | Realtids-PCR (qPCR) |
| Kvantitet | 7 arrayer |
| Kalibreringstyp | Spektralkalibrering |
| PCR-metod | qPCR |