Beskrivning
- Array Card RNaseP Verification Kit används för att verifiera ditt realtids-PCR-instrument med Array Card Block.
- Bekräfta ditt instruments prestanda genom att köra RNaseP-analysen. Se användarhandboken för ditt instrument för fullständiga instruktioner om användning.
- Array Card RNaseP-verifieringsplattan är förladdad med nödvändiga reagenser för att detektera och kvantifiera genomiska kopior av den humana RNase P-genen, en enkelkopiagen som kodar för RNA-delen av RNase P-enzymet. Varje brunn innehåller förladdad reaktionsblandning (1X TaqMan™ Universal PCR Master Mix, RNase P primers och FAM™ färgämnesmärkt sond) och mall.
- Verifieringsplattan måste visa förmågan att särskilja mellan 5 000 och 10 000 genomekvivalenter med en konfidensnivå på 99,7 % för ett efterföljande provkörning i en enda brunn.
- För att säkerställa korrekta resultat, rekommenderas att ditt instruments prestanda verifieras var sjätte månad.
Specifikationer
Specifikationer
| Kalibrerat färgämne | Proprietär mix |
| För användning med (utrustning) | ViiA™ 7 Dx System, QuantStudio™ Dx |
| Produkttyp | Array Card RNAseP Verification Kit |
| För användning med (applikation) | Realtids-PCR (qPCR) |
| Kvantitet | 1 array |
| Kalibreringstyp | Instrumentets verifieringsskylt |
| PCR-metod | qPCR |