Läs mer
Abeba™ Arrow 35600 Skor
Produktkod. 15640188
Change view
Storlek:
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
12 product options available for selection
Product selection table with 12 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Storlek
15640188 42
15680178 36
15690178 37
15600188 38
15610188 39
15620188 40
15630188 41
15650188 43
15660188 44
15670188 45
15680188 46
15690188 47
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 12 options available.
12 options
Produktkod. 15640188 Leverantör Abeba™ Leverantörsnummer 35600/42
Beräknad leverans: 08-10-2026
Antistatisk med mikrofiber med hälplåster. Sanitized™ behandlas.
  • CE EN ISO 20347:2012 OB A, FO SRA
  • Smidigt läder, perforerat
  • Vitt
  • Halkskydd PU yttersula
  • Sanitetsbehandlad
  • ESD-avledande enligt DIN EN 61340
  • Hälrem fällbar, justerbar
  • Mikrofiber hälplåster
  • Läderfoder
Specifikationer
Certifikat och efterlevnad CE EN ISO 20347:2012 OB A, FO SRA
Färg Vitt
Material Läder
Storlek 42
Enda funktioner Halksäker
Sulmaterial Polyuretan
Stil 35600