Läs mer
Abeba™ Arrow 38200 Skor
Produktkod. 15641138
Change view
Storlek:
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
12 product options available for selection
Product selection table with 12 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Storlek
15641138 39
15611138 36
15621138 37
15631138 38
15651138 40
15661138 41
15671138 42
15681138 43
15691138 44
15601148 45
15611148 46
15621148 47
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 12 options available.
12 options
Produktkod. 15641138 Leverantör Abeba™ Leverantörsnummer 38200/39
Beräknad leverans: 01-10-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Antistatisk med mikrofiber med hälplåster. Sanitized™ behandlas.
  • CE EN ISO 20347:2012 OB A, FO SRA
  • Smidigt vitt läder
  • Halkskydd PU/PU yttersula
  • Sanitetsbehandlad
  • ESD-avledande enligt DIN EN 61340
  • Hälrem fällbar, justerbar
  • Mikrofiber hälplåster
  • Foder mikrofiber, andningsabsorberande
Specifikationer
Certifikat och efterlevnad CE EN ISO 20347:2012 OB A, FO SRA
Färg Vitt
Liner material Mikrofiber
Material Läder
Storlek 39
Enda funktioner Halksäker
Sulmaterial Polyuretan
Stil 38200