Läs mer
Abeba™ Arrow 38202 Skor
Produktkod. 15631148
Change view
Storlek:
48
49
50
51
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Storlek
15631148 48
15641148 49
15651148 50
15661148 51
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 15631148 Leverantör Abeba™ Leverantörsnummer 38202/48
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Antistatisk med mikrofiber med hälplåster. Sanitized™ behandlas.
  • CE EN ISO 20347:2012 OB A, FO SRA
  • Smidigt vitt läder
  • Halkskydd PU/PU yttersula
  • Sanitetsbehandlad
  • ESD-avledande enligt DIN EN 61340
  • Hälrem fällbar, justerbar
  • Mikrofiber hälplåster
  • Foder mikrofiber, andningsabsorberande
Specifikationer
Certifikat och efterlevnad CE EN ISO 20347:2012 OB A, FO SRA
Färg Vitt
Liner material Mikrofiber
Material Läder
Storlek 48
Enda funktioner Halksäker
Sulmaterial Polyuretan
Stil 38202