Läs mer
Abeba™ Arrow 38202 Skor
Beskrivning
- CE EN ISO 20347:2012 OB A, FO SRA
- Smidigt vitt läder
- Halkskydd PU/PU yttersula
- Sanitetsbehandlad
- ESD-avledande enligt DIN EN 61340
- Hälrem fällbar, justerbar
- Mikrofiber hälplåster
- Foder mikrofiber, andningsabsorberande
Specifikationer
Specifikationer
| Certifikat och efterlevnad | CE EN ISO 20347:2012 OB A, FO SRA |
| Färg | Vitt |
| Liner material | Mikrofiber |
| Material | Läder |
| Storlek | 51 |
| Enda funktioner | Halksäker |
| Sulmaterial | Polyuretan |
| Stil | 38202 |