Läs mer
Notrax Pil Trax™ Icke-riktad Chevron-mönstrad entrématta
Produktkod. 17711938
Change view
Mått (L x B):
90 x 60 cm
150 x 90 cm
180 x 120 cm
300 x 130 cm
600 x 130 cm
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Mått (L x B)
17711938 90 x 60 cm
17741938 150 x 90 cm
17771938 180 x 120 cm
17701948 300 x 130 cm
17731948 600 x 130 cm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Produktkod. 17711938 Leverantör Notrax Leverantörsnummer 118S0023CH
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Notrax Entrématta - De nålstansade fibrerna är hållbara och krosståliga för extrem smutsretention, vilket gör den lämplig för områden med mycket trafik. Tät vinylbaksida är fuktbeständig och halkbeständig för att hålla mattan på plats.
  • Pilens icke-riktade chevronmönster Trax™ säkerställer en mycket aggressiv skrapning vilket gör den till en av våra mest populära mattmattor som erbjuder enormt värde
  • De nålstansade fibrerna är hållbara och krosståliga för extrem smutsretention, vilket gör den lämplig för områden med tung trafik
  • Tät vinylbaksida är fuktbeständig och halkbeständig för att hålla mattan på plats
Specifikationer
Mått (L x B) 90 x 60 cm
Färg Kol
Längd (engelska) 35 tum
Längd (metrisk) 90 cm
Material Polyester
Typ Industriell och kommersiell mattning
Bredd (metrisk) 60 cm