Läs mer
Notrax Pil Trax™ Icke-riktad Chevron-mönstrad entrématta
Mått (L x B):
90 x 60 cm
150 x 90 cm
180 x 120 cm
300 x 130 cm
600 x 130 cm
Beskrivning
- Pilens icke-riktade chevronmönster Trax™ säkerställer en mycket aggressiv skrapning vilket gör den till en av våra mest populära mattmattor som erbjuder enormt värde
- De nålstansade fibrerna är hållbara och krosståliga för extrem smutsretention, vilket gör den lämplig för områden med tung trafik
- Tät vinylbaksida är fuktbeständig och halkbeständig för att hålla mattan på plats
Specifikationer
Specifikationer
| Mått (L x B) | 150 x 90 cm |
| Färg | Kol |
| Längd (engelska) | 59 tum. |
| Längd (metrisk) | 150 cm |
| Material | Polyester |
| Typ | Industriell och kommersiell mattning |
| Bredd (metrisk) | 90 cm |
Korrigering av produktinnehåll
Produkttitel
Notrax Pil Trax™ Icke-riktad Chevron-mönstrad entrématta >
Hittar du en möjlighet till förbättring?Dela en innehållskorrigering