Läs mer
ARRY-380 analog, MedChemExpress
Beskrivning
ARRY-380 analog, an inhibitor of EGFR (ErbB1), is extracted from patent WO2015153959A2, compound 249. ARRY-380 is a potent, selective, ATP-competitive, orally active inhibitor of HER2.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | ARRY-380 analog |
| CAS | 937265-83-3 |
| Färg | Brown |
| Anteckningar om renhetsgrad | Research |
| Molekylformel | C29H27N7O4S |
| Kvantitet | 100 mg |
| Löslighetsinformation | DMSO : 110 mg/mL (193.11 mM; Need ultrasonic) |
| LEDER | O=S(CCNCC1=CC=C(C2=CC3=C(NC4=CC=C(OC5=CC6=NC=NN6C=C5)C(C)=C4)N=CN=C3C=C2)O1)(C)=O |
| Molekylvikt (g/mol) | 569.63 |
| Formel vikt | 569.63 |
| Visa mer |