Läs mer
ARS-1323, MedChemExpress
Beskrivning
ARS-1323, the racemate of ARS-1620, is a novel inhibitor of mutant K-ras G12C extracted from patent WO 2015054572 A1.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | ARS-1323 |
| CAS | 1698024-73-5 |
| Färg | Off-White |
| Anteckningar om renhetsgrad | Research |
| Molekylformel | C21H17ClF2N4O2 |
| Kvantitet | 5 mg |
| Löslighetsinformation | DMSO : 100 mg/mL (232.10 mM; Need ultrasonic) |
| LEDER | O=C(C=C)N1CCN(C2=NC=NC3=C2C=C(Cl)C(C4=C(O)C=CC=C4F)=C3F)CC1 |
| Molekylvikt (g/mol) | 430.84 |
| Formel vikt | 430.84 |
| Visa mer |