Läs mer
ARS-1630, MedChemExpress
Beskrivning
ARS-1630, a less active enantiomer of ARS-1620, is a novel inhibitor of mutant K-ras G12C extracted from patent WO 2015054572 A1.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | ARS-1630 |
| CAS | 1698055-86-5 |
| Färg | Yellow |
| Anteckningar om renhetsgrad | Research |
| Molekylformel | C21H17ClF2N4O2 |
| Kvantitet | 50 mg |
| Löslighetsinformation | DMSO : ≥ 100 mg/mL (232.10 mM) |
| LEDER | C=CC(N1CCN(C2=C3C=C(Cl)[C@@]([C@@]4=C(O)C=CC=C4F)=C(F)C3=NC=N2)CC1)=O.[R] |
| Molekylvikt (g/mol) | 430.84 |
| Formel vikt | 430.84 |
| Visa mer |