Läs mer
ARS-853, MedChemExpress
Produktkod. 16493797
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
1 mg
5 mg
10 mg
25 mg
50 mg
Förpackningsstorlek:
1mg
50mg
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
16493797 50 mg 50mg
16443676 25 mg -
16440318 5 mg -
16431849 1 mg 1mg
16407858 10 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Produktkod. 16493797 Leverantör Medchem Express Leverantörsnummer HY19706
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
MedChemExpress ARS-853 is a cell-active, selective, covalent KRAS G12C inhibitor with an IC50 of 2.5 μM. ARS-853 inhibits mutant KRAS-driven signaling by binding to the GDP-bound oncoprotein and preventing activation.
ARS-853 is a cell-active, selective, covalent KRAS G12C inhibitor with an IC50 of 2.5 μM. ARS-853 inhibits mutant KRAS-driven signaling by binding to the GDP-bound oncoprotein and preventing activation.
Specifikationer
Kemiskt namn eller material ARS-853
CAS 1629268-00-3
Färg White
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C22H29ClN4O3
Kvantitet 50 mg
Löslighetsinformation DMSO : 33.33 mg/mL (76.99 mM; Need ultrasonic)
LEDER ClC1=C(C2(C)CC2)C=C(NCC(N3CCN(C4CN(C(C=C)=O)C4)CC3)=O)C(O)=C1
Molekylvikt (g/mol) 432.94
Formel vikt 432.94
Procent renhet 98.04%
Kvalitet Research
Fysisk form Solid
För användning med (applikation) Cancer-Kinase/protease