Läs mer
Arsenazo II, fri syra,> 80 %, MP Biomedicals™
Produktkod. 11470912 Handla allt MP Biomedicals Produkter
Change view
Kvantitet:
1 g
10 g
Förpackningsstorlek:
10g
1g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11470912 1 g 1g
11490912 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regler: Denna produkt innehåller ett ämne som är upptaget i bilaga XVII till REACH-förordningen (EG) nr 1907/2006. Alla kunder måste fylla i en deklaration före leverans.
Produktkod. 11470912 Leverantör MP Biomedicals Leverantörsnummer 0219505901
Regler: Denna produkt innehåller ett ämne som är upptaget i bilaga XVII till REACH-förordningen (EG) nr 1907/2006. Alla kunder måste fylla i en deklaration före leverans.
Kemiska identifierare
CAS 1668-00-4
Molekylformel C22H18As2N4O14S2
Molekylvikt (g/mol) 776.363
MDL-nummer MFCD00036695
InChI-nyckel TVMZRHVOFZTNET-RIRMOVKSSA-N
Synonym 2,2'-[1, 8-dihydroxy-3,6-disulfo-2, 7-naphthalene-bis(azo)dibenzenearsonic acid, 2, 2'-[1, 8-dihydroxy-3
PubChem CID 9810878
IUPAC-namn (3Z,6E)-3,6-bis[(2-arsonofenyl)hydrazinyliden]-4,5-dioxonaftalen-2,7-disulfonsyra
LEDER C1=CC=C(C(=C1)NN=C2C(=CC3=C(C2=O)C(=O)C(=NNC4=CC=CC=C4[As](=O)(O)O)C(=C3)S(=O)(=O)O)S(=O)(=O)O)[As](=O)(O)O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Arsenazo II
Namnnotering Free Acid
Analysprocentintervall >80%
Formel vikt 776.37
Kvantitet 1 g
Fysisk form Pulver