Läs mer
Arsenazo Iii, Solstice
Produktkod. 15671020 Handla allt Honeywell Fluka Produkter
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15671020 5 g 5g
15661020 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regler: Denna produkt innehåller ett ämne som är upptaget i bilaga XVII till REACH-förordningen (EG) nr 1907/2006. Alla kunder måste fylla i en deklaration före leverans.
Produktkod. 15671020 Leverantör Honeywell-Fluka Leverantörsnummer 110905G
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Regler: Denna produkt innehåller ett ämne som är upptaget i bilaga XVII till REACH-förordningen (EG) nr 1907/2006. Alla kunder måste fylla i en deklaration före leverans.
for spectrophotometric det. of Th, Zr, U, Cd, Zn, Ca
  • Leading the Industry For Over 65 Years
  • Solstice now delivers premium grade inorganic reagents worldwide – with consistency, purity, and accuracy assured
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 1668-00-4
Molekylformel C22H18As2N4O14S2
Molekylvikt (g/mol) 776.363
MDL-nummer MFCD00036695
InChI-nyckel TVMZRHVOFZTNET-RIRMOVKSSA-N
PubChem CID 9810878
IUPAC-namn (3Z,6E)-3,6-bis[(2-arsonophenyl)hydrazinylidene]-4,5-dioxonaphthalene-2,7-disulfonic acid
LEDER C1=CC=C(C(=C1)NN=C2C(=CC3=C(C2=O)C(=O)C(=NNC4=CC=CC=C4[As](=O)(O)O)C(=C3)S(=O)(=O)O)S(=O)(=O)O)[As](=O)(O)O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Arsenazo Iii
Förpackning Glass Bottle
Linjär formel (HO)2C10H2(SO3H)2(N=NC6H4AsO3H2)2
UN-nummer 3465
Beilstein 5717957
Kvantitet 5 g
Formel vikt 776.37g/mol