Läs mer
Arsenazo III, Supelco™
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Arsenazo III |
| CAS | 1668-00-4 |
| MDL-nummer | MFCD00036695 |
| Synonym | Arsenazo III, 2,7-Bis(2-arsonophenylazo)-1,8-dihydroxynaphthaline-3,6-disulfonic acid, Arsenazo III |
| Kvantitet | 5 g |
| Molekylvikt (g/mol) | 776.37 |
| Kvalitet | Research |