Läs mer
Arsenazo III, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 15465299
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
15465299 5 g 5g
15475299 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regler: Denna produkt innehåller ett ämne som är upptaget i bilaga XVII till REACH-förordningen (EG) nr 1907/2006. Alla kunder måste fylla i en deklaration före leverans.
Produktkod. 15465299 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer J63031.06
Request Bulk or Custom Format
Regler: Denna produkt innehåller ett ämne som är upptaget i bilaga XVII till REACH-förordningen (EG) nr 1907/2006. Alla kunder måste fylla i en deklaration före leverans.
Arsenazo III (3,6-bis((E)-(2-Arsonofenyl)diazenyl)-4,5-dihydroxynaftalen-2,7-disulfonsyra, CAS # 1668-00-4) är en metallokromindikator som används för att detektera kalciumnivåer i plasma och serum.
Lämplig för bestämning av mikromolära mängder kalcium
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Allmän beskrivning
•Arsenazo III är mycket specifik för kalcium och producerar absorbanstoppar i intervallet 600-660 nm
• Det reagerar under lätt sura förhållanden och är lösligt i alkohol och halvlösligt i vatten
Ansökan
•Arsenazo III kan detektera kalcium i permeabiliserade celler; den är också kapabel att detektera uran och torium
• Arsenazo III har använts in vitro för att mäta intracellulära Ca2+-nivåer i levande neuroner tillsammans med patch clamp-metoder
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 1668-00-4
Molekylformel C22H18As2N4O14S2
Molekylvikt (g/mol) 776.363
MDL-nummer MFCD00036695
InChI-nyckel TVMZRHVOFZTNET-RIRMOVKSSA-N
Synonym arsenazo iii, arsenazo iii sodium salt, 2,2'-1, 8-dihydroxy-3,6-disulfo-2, 7-naphthalene-bis azo dibenzenearsonic acid, 2,7-bis 2-arsonophenylazo-1, 8-dihydroxy-3, 6-naphthalene disulfonic acid, 2,7-bis 2-arsonophenylazo-1,8-dihydroxynaphthalene-3,6-disulfonic acid, 2,7-bis 2-arsonophenylazo chromotropic acid, 2,2'-1,8-dihydroxy-3,6-disulfonaphthylene-2,7-bisazo bisbenzenearsonic acid, 3,6-bis 2-2-arsonophenyl diazen-1-yl-4,5-dihydroxynaphthalene-2,7-disulfonic acid, 3,6-bis 2-2-arsonophenyl diazenyl-4,5-dihydroxy-2,7-naphthalenedisulfonic acid, 3,6-bis 2-2-arsonophenyl hydrazin-1-ylidene-4,5-dioxonaphthalene-2,7-disulfonic acid
PubChem CID 9810878
IUPAC-namn (3Z,6E)-3,6-bis[(2-arsonofenyl)hydrazinyliden]-4,5-dioxonaftalen-2,7-disulfonsyra
LEDER C1=CC=C(C(=C1)NN=C2C(=CC3=C(C2=O)C(=O)C(=NNC4=CC=CC=C4[As](=O)(O)O)C(=C3)S(=O)(=O)O)S(=O)(=O)O)[As](=O)(O)O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Arsenazo III
Färg Brun till lila
Kvantitet 5 g
UN-nummer UN3465
Beilstein 5717957
Formel vikt 776.37
Fysisk form Pulver
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.