Läs mer
Arsenazo-III, fri syra, 80,85 %, MP Biomedicals™
Produktkod. 11480912 Handla allt MP Biomedicals Produkter
Change view
Kvantitet:
5 g
Förpackningsstorlek:
5g
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11480912 5 g 5g
1 options
Regler: Denna produkt innehåller ett ämne som är upptaget i bilaga XVII till REACH-förordningen (EG) nr 1907/2006. Alla kunder måste fylla i en deklaration före leverans.
Produktkod. 11480912 Leverantör MP Biomedicals Leverantörsnummer 0219505905
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2255.00 SEK
    2181.92 SEK / 5g
    Save 73.08 SEK
    3% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 22-10-2026
Regler: Denna produkt innehåller ett ämne som är upptaget i bilaga XVII till REACH-förordningen (EG) nr 1907/2006. Alla kunder måste fylla i en deklaration före leverans.
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Arsenazo-lll
CAS 1668-00-4
Molekylformel C22H18As2N4O14S2
Synonym 2,7-bis(2-arsonophenylazo)-1, 8-dihydroxy-3, 6-naphthalene disulfonic acid, 2, 7-bis(2-arsonophenylazo)-1, 8-dihydroxy-3
Färg Brun
Kvantitet 5 g
InChI-nyckel TVMZRHVOFZTNET-RIRMOVKSSA-N
Fysisk form Pulver
LEDER C1=CC=C(C(=C1)NN=C2C(=CC3=C(C2=O)C(=O)C(=NNC4=CC=CC=C4[As](=O)(O)O)C(=C3)S(=O)(=O)O)S(=O)(=O)O)[As](=O)(O)O
IUPAC-namn (3Z,6E)-3,6-bis[(2-arsonofenyl)hydrazinyliden]-4,5-dioxonaftalen-2,7-disulfonsyra
Molekylvikt (g/mol) 776.363
PubChem CID 9810878
Formel vikt 776.04
Procent renhet 80.85%