Läs mer
Arsenik för AAS 0,02mg/L matris HNO 3 utspädd, Fisher Chemical™
BIOPHARMA
Produktkod. 12984525 Handla allt Fisher Chemical Produkter
Change view
Kvantitet:
50 mL
Förpackningsstorlek:
50ml
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
12984525 50 mL 50ml
1 options
Produktkod. 12984525 Leverantör Fisher Chemical Leverantörsnummer E 003 050
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1065.00 SEK
    825.41 SEK / 50ml
    Save 239.59 SEK
    22% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 28-12-2026
Alla våra certifierade referensmaterial och reagenser produceras under en ISO 9001 Kvalitetsledningssystem, även Ackrediterat enligt ISO/IEC 17025 och Ackrediterat enligt ISO Guide 34.
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Arsenic
Förpackning Flaska
CAS 7697-37-2
Fysisk form Vätska
Molekylformel HNO3
Koncentration 0.02 mg/L
MDL-nummer MFCD00011349
InChI-nyckel GRYLNZFGIOXLOG-UHFFFAOYSA-N
Typ Flam enelementsstandardlösning
LEDER O[N+]([O-])=O
IUPAC-namn salpetersyra
Lösningsmedel eller matris 1% HNO3 (utspädd)
Molekylvikt (g/mol) 63.01
PubChem CID 944
Kvantitet 50 mL
ChEBI CHEBI:48107