Läs mer
Arsenik(II)sulfid, tek. 90 %, Thermo Scientific Chemicals
Product Code. 11323337
Change view
Click to view available options
Kvantitet:
5 g
25 g
Unit Size:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Kvantitet unitSize
11323337 5 g 5g
11333337 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatory: This product contains a substance listed in Annex XVII to REACH Regulation (EC) No 1907/2006, all customers must complete a declaration before delivery.
Product Code. 11323337 Supplier Thermo Scientific Alfa Aesar Supplier No. 017284.06
Request Bulk or Custom Format
Regulatory: This product contains a substance listed in Annex XVII to REACH Regulation (EC) No 1907/2006, all customers must complete a declaration before delivery.
CAS: 12044-79-0 | AsH3S | 110.01 g/mol
Arsenik(II)sulfid används som primär och sekundär mellanprodukt.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 12044-79-0
Molekylformel AsH3S
Molekylvikt (g/mol) 110.01
MDL-nummer MFCD00049841
InChI-nyckel BMOFEAKQXGGUPE-UHFFFAOYSA-N
Synonym arsenic ii sulfide, realgar ass, diarsanedithione
IUPAC-namn arsantiol
LEDER S[AsH2]
Specifications
Kokpunkt 565°C
Kemiskt namn eller material Arsenic(II) sulfide
Smältpunkt ∼307°C
Fysisk form Pulver
Kvantitet 5 g
UN-nummer UN1557
Löslighetsinformation Insoluble in water. Soluble in acids and alkalis.
Formel vikt 213.97
Procent renhet 90%
Kvalitet Teknisk
Odör Odorless
Densitet 3.5 g/mL
Show More Show Less
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.