Läs mer
Arsenik(II)sulfid, tek. 90 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. p-7049647
Kvantitet:
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
25g
5g
Regler: Denna produkt innehåller ett ämne som är upptaget i bilaga XVII till REACH-förordningen (EG) nr 1907/2006. Alla kunder måste fylla i en deklaration före leverans.
Produktkod. 11323337
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar 017284.06
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Regler: Denna produkt innehåller ett ämne som är upptaget i bilaga XVII till REACH-förordningen (EG) nr 1907/2006. Alla kunder måste fylla i en deklaration före leverans.
CAS: 12044-79-0 | AsH3S | 110.01 g/mol
Arsenik(II)sulfid används som primär och sekundär mellanprodukt.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 12044-79-0
Molekylformel AsH3S
Molekylvikt (g/mol) 110.01
MDL-nummer MFCD00049841
InChI-nyckel BMOFEAKQXGGUPE-UHFFFAOYSA-N
Synonym arsenic ii sulfide, realgar ass, diarsanedithione
IUPAC-namn arsantiol
LEDER S[AsH2]
Specifikationer
Kokpunkt 565°C
Kemiskt namn eller material Arsenic(II) sulfide
Smältpunkt ∼307°C
Fysisk form Pulver
Kvantitet 5 g
UN-nummer UN1557
Löslighetsinformation Insoluble in water. Soluble in acids and alkalis.
Formel vikt 213.97
Procent renhet 90%
Kvalitet Teknisk
Odör Odorless
Densitet 3.5 g/mL
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.