Läs mer
Arsenik(III)jodid, 98 %
Produktkod. 15462127
Change view
Kvantitet:
10 g
50 g
Förpackningsstorlek:
10g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15462127 10 g 10g
15472127 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regler: Denna produkt innehåller ett ämne som är upptaget i bilaga XVII till REACH-förordningen (EG) nr 1907/2006. Alla kunder måste fylla i en deklaration före leverans.
Produktkod. 15462127 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer 045067.09
 Begränsad artikel
I lager
Regler: Denna produkt innehåller ett ämne som är upptaget i bilaga XVII till REACH-förordningen (EG) nr 1907/2006. Alla kunder måste fylla i en deklaration före leverans.
CAS: 7784-45-4 | AsI3 | 455,635 g/mol
Arsenik(III)jodid används främst för att behandla reumatism, artrit, malaria, trypanosominfektioner, tuberkulos och diabetes.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 7784-45-4
Molekylformel AsI3
Molekylvikt (g/mol) 455.635
MDL-nummer MFCD00014170
InChI-nyckel IKIBSPLDJGAHPX-UHFFFAOYSA-N
Synonym arsenous triiodide, arsenic iii iodide, arsenic iodide, arsenic triiodide, triiodoarsine, arsenous iodide, hsdb 420, arsen iii-jodid
PubChem CID 24575
IUPAC-namn trijodoarsane
LEDER [As](I)(I)I
Specifikationer
Kokpunkt 424 °C
Kemiskt namn eller material Arsenic (III) iodide
Smältpunkt 140 °C
Fysisk form Pjäser
Kvantitet 10 g
Odör Stickande lukt
Känslighet Känslig för fukt
Densitet 4.39 g/mL
UN-nummer UN1557
Merck Index 14,803
Löslighetsinformation Löslig i alkohol, eter, koldisulfid, vatten (6 g/100 m).
Formel vikt 455.64
Procent renhet 98%
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.