Läs mer
Arsenic(Iii) Oxide, Honeywell™
Produktkod. 15633270 Handla allt Honeywell Fluka Produkter
Change view
Kvantitet:
125 g
Förpackningsstorlek:
125g
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15633270 125 g 125g
1 options
Regleringsinformation: Denna produkt innehåller ett ämne som är upptaget i bilaga XIV till REACH-förordningen (EG) nr 1907/2006. Alla kunder måste fylla i en deklaration före leverans.
Regler: Denna produkt innehåller ett ämne som är upptaget i bilaga XVII till REACH-förordningen (EG) nr 1907/2006. Alla kunder måste fylla i en deklaration före leverans.
Produktkod. 15633270 Leverantör Honeywell-Fluka Leverantörsnummer 311383125G
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Regleringsinformation: Denna produkt innehåller ett ämne som är upptaget i bilaga XIV till REACH-förordningen (EG) nr 1907/2006. Alla kunder måste fylla i en deklaration före leverans.
Regler: Denna produkt innehåller ett ämne som är upptaget i bilaga XVII till REACH-förordningen (EG) nr 1907/2006. Alla kunder måste fylla i en deklaration före leverans.
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Arsenic(Iii) Oxide
CAS 1327-53-3
Kvantitet 125 g
Molekylformel As2O3
MDL-nummer MFCD00003433
UN-nummer 1561
Löslighetsinformation Insoluble in dilute HCl ≤0.01%
InChI-nyckel IKWTVSLWAPBBKU-UHFFFAOYSA-N
LEDER O=[As]O[As]=O
IUPAC-namn diarsorosooxidane
Molekylvikt (g/mol) 197.84
Formel vikt 197.84g/mol
Kvalitet ACS Reagent
Rester efter antändning ≤0.02%