Läs mer
Arsenic(III) oxide, primary standard, ACS, 99.95-100.05%
Produktkod. 11357598
Kvantitet:
25 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
Regleringsinformation: Denna produkt innehåller ett ämne som är upptaget i bilaga XIV till REACH-förordningen (EG) nr 1907/2006. Alla kunder måste fylla i en deklaration före leverans.
Regler: Denna produkt innehåller ett ämne som är upptaget i bilaga XVII till REACH-förordningen (EG) nr 1907/2006. Alla kunder måste fylla i en deklaration före leverans.
Produktkod. 11357598
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar 033289.22
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Regleringsinformation: Denna produkt innehåller ett ämne som är upptaget i bilaga XIV till REACH-förordningen (EG) nr 1907/2006. Alla kunder måste fylla i en deklaration före leverans.
Regler: Denna produkt innehåller ett ämne som är upptaget i bilaga XVII till REACH-förordningen (EG) nr 1907/2006. Alla kunder måste fylla i en deklaration före leverans.
CAS: 1327-53-3 | As2O3 | 197.84 g/mol
Används vid tillverkning av sådana produkter som glas och emaljer. Arseniktrioxid används i olika studier av cellulära processer, särskilt i undersökningar av leukemi och huvudsakligt material för produktion av många arsenikföreningar.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 1327-53-3
Molekylformel As2O3
Molekylvikt (g/mol) 197.84
MDL-nummer MFCD00003433
InChI-nyckel IKWTVSLWAPBBKU-UHFFFAOYSA-N
Synonym Arsenic trioxide
IUPAC-namn diarsorosooxidan
LEDER O=[As]O[As]=O
Specifikationer
Kokpunkt 465°C (sublimation)
Kemiskt namn eller material Arsenic(III) oxide
Smältpunkt 312.3°C
Namnnotering Primary standard
Fysisk form Pulver
Kvantitet 100 g
Analysprocentintervall 99.95-100.05%
UN-nummer UN1561
Merck Index 14,804
Löslighetsinformation Soluble in dilute acids and alkalies. Insoluble in organic solvents. Slightly soluble in water.
Formel vikt 197.84
Procent renhet 99.95 to 100.05%
Kvalitet ACS
Odör Odorless
Densitet 3.74 g/mL
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.