Läs mer
Arsenic(III) oxide, primary standard, ACS, 99.95-100.05%
Produktkod. p-7050013
Click to view available options
Kvantitet:
25 g
100 g
Unit Size:
100g
25g
Regulatory: This product contains a substance listed in Annex XIV to REACH Regulation (EC) No 1907/2006, all customers must complete a declaration before delivery.
Regulatory: This product contains a substance listed in Annex XVII to REACH Regulation (EC) No 1907/2006, all customers must complete a declaration before delivery.
Product Code. 11367598
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar 033289.14
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Regulatory: This product contains a substance listed in Annex XIV to REACH Regulation (EC) No 1907/2006, all customers must complete a declaration before delivery.
Regulatory: This product contains a substance listed in Annex XVII to REACH Regulation (EC) No 1907/2006, all customers must complete a declaration before delivery.
CAS: 1327-53-3 | As2O3 | 197.84 g/mol
Används vid tillverkning av sådana produkter som glas och emaljer. Arseniktrioxid används i olika studier av cellulära processer, särskilt i undersökningar av leukemi och huvudsakligt material för produktion av många arsenikföreningar.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 1327-53-3
Molekylformel As2O3
Molekylvikt (g/mol) 197.84
MDL-nummer MFCD00003433
InChI-nyckel IKWTVSLWAPBBKU-UHFFFAOYSA-N
IUPAC-namn diarsorosooxidan
LEDER O=[As]O[As]=O
Specifications
Kokpunkt 465°C (sublimation)
Kemiskt namn eller material Arsenic(III) oxide, primary standard
Smältpunkt 312.3°C
Namnnotering For ACS analysis
Fysisk form Pulver
Kvantitet 25 g
Analysprocentintervall 99.95-100.05%
UN-nummer UN1561
Merck Index 14,804
Löslighetsinformation Soluble in dilute acids and alkalies. Insoluble in organic solvents. Slightly soluble in water.
Formel vikt 197.84
Procent renhet 99.95 to 100.05%
Kvalitet ACS
Densitet 3.74 g/mL
Show More Show Less
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Product Identifier
  • Arsenic(III) oxide
Signal Word
  • Fara
Hazard Category
  • Akut toxicitet Kategorija 2
  • FARA FÖR SKADLIGA LÅNGTIDSEFFEKTER (FÖR VATTENMILJÖN) Kategori\: kronisk 1
  • AKUT FARA (FÖR VATTENMILJÖN) Akut1
  • Cancerogenitet Kategorija 1A
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 1B
Hazard Statement
  • H300-Dödligt vid förtäring.
  • H314-Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
  • H318-Orsakar allvarliga ögonskador.
  • H350-Kan orsaka cancer.
  • H400-Mycket giftigt för vattenlevande organismer.
  • H410-Mycket giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.
Precautionary Statement
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
  • P303+P361+P353-VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P310-Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare .
Supplemental information
  • MIXTURE LIST-Innehåller: Arsenic trioxide
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.