Läs mer
Arsenic(III) oxide, Puratronic™, 99.996% (metals basis excluding Sb), Sb content reported
Produktkod. 11326188
Change view
Kvantitet:
2 g
10 g
50 g
Förpackningsstorlek:
10g
2g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11326188 2 g 2g
11346188 10 g 10g
11336188 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regleringsinformation: Denna produkt innehåller ett ämne som är upptaget i bilaga XIV till REACH-förordningen (EG) nr 1907/2006. Alla kunder måste fylla i en deklaration före leverans.
Regler: Denna produkt innehåller ett ämne som är upptaget i bilaga XVII till REACH-förordningen (EG) nr 1907/2006. Alla kunder måste fylla i en deklaration före leverans.
Produktkod. 11326188 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer 011173.04
Request Bulk or Custom Format
Regleringsinformation: Denna produkt innehåller ett ämne som är upptaget i bilaga XIV till REACH-förordningen (EG) nr 1907/2006. Alla kunder måste fylla i en deklaration före leverans.
Regler: Denna produkt innehåller ett ämne som är upptaget i bilaga XVII till REACH-förordningen (EG) nr 1907/2006. Alla kunder måste fylla i en deklaration före leverans.
CAS: 1327-53-3 | As2O3 | 197.84 g/mol
Arseniktrioxid används som prekursor till skogsprodukter, i färglöst glastillverkning och i elektronik. Och det används också som pigment, och konserveringsmedel för hudar och trä, i halvledarindustrin för att skapa lysdioder.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 1327-53-3
Molekylformel As2O3
Molekylvikt (g/mol) 197.84
MDL-nummer MFCD00003433
InChI-nyckel IKWTVSLWAPBBKU-UHFFFAOYSA-N
IUPAC-namn diarsorosooxidan
LEDER O=[As]O[As]=O
Specifikationer
Kokpunkt 465°C (sublimation)
Kemiskt namn eller material Arsenic(III) oxide
Smältpunkt 312.3°C
Fysisk form Pulver
Kvantitet 2 g
Anteckningar om analysprocent (metallbas exklusive Sb), Sb 20ppm max.
UN-nummer UN1561
Merck Index 14,804
Löslighetsinformation Soluble in hot water,dilute acids and alkalies. Insoluble in alcohol,chloroform,and ether,.
Formel vikt 197.84
Procent renhet 99.996%
Kvalitet Puratronic
Odör Odorless
Densitet 3.74 g/mL
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.