Läs mer
Arsenic(III) Oxide, ReagentPlus™ Grade, ≥99%, Honeywell™
Produktkod. 15697620 Handla allt Solstice Research Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
25 g
100 g
250 g
1 kg
Förpackning:
Glass Bottle
Förpackningsstorlek:
100g
1kg
250g
25g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
15697620 250 g Glass Bottle 250g
15607630 25 g Glass Bottle 25g
15677620 100 g Glass Bottle 100g
15687620 1 kg Glass Bottle 1kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Regleringsinformation: Denna produkt innehåller ett ämne som är upptaget i bilaga XIV till REACH-förordningen (EG) nr 1907/2006. Alla kunder måste fylla i en deklaration före leverans.
Regler: Denna produkt innehåller ett ämne som är upptaget i bilaga XVII till REACH-förordningen (EG) nr 1907/2006. Alla kunder måste fylla i en deklaration före leverans.
Produktkod. 15697620 Leverantör Honeywell Research Chemicals Leverantörsnummer A1010250G
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Regleringsinformation: Denna produkt innehåller ett ämne som är upptaget i bilaga XIV till REACH-förordningen (EG) nr 1907/2006. Alla kunder måste fylla i en deklaration före leverans.
Regler: Denna produkt innehåller ett ämne som är upptaget i bilaga XVII till REACH-förordningen (EG) nr 1907/2006. Alla kunder måste fylla i en deklaration före leverans.
Kemiska identifierare
CAS 1327-53-3
Molekylformel As2O3
Molekylvikt (g/mol) 197.84
MDL-nummer MFCD00003433
InChI-nyckel IKWTVSLWAPBBKU-UHFFFAOYSA-N
IUPAC-namn diarsorosooxidane
LEDER O=[As]O[As]=O
Specifikationer
Kokpunkt 460°C
Kemiskt namn eller material Arsenic(III) oxide
Smältpunkt 313°C
Färg White
Kvantitet 250 g
UN-nummer UN1561
Formel vikt 197.84g/mol
Procent renhet ≥99%
Odör Odorless
Förpackning Glass Bottle
Utseende Powder
Densitet 3.87g/cm3 at 22.3°C