Läs mer
Arsenic(III) selenide, 99.999% (metals basis)
Produktkod. 11350368
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11350368 5 g 5g
11340368 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regler: Denna produkt innehåller ett ämne som är upptaget i bilaga XVII till REACH-förordningen (EG) nr 1907/2006. Alla kunder måste fylla i en deklaration före leverans.
Produktkod. 11350368 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer 043748.06
Request Bulk or Custom Format
Regler: Denna produkt innehåller ett ämne som är upptaget i bilaga XVII till REACH-förordningen (EG) nr 1907/2006. Alla kunder måste fylla i en deklaration före leverans.
Used as a vacuum deposition, chalcogenide glass for infrared optics, as it transmits light with wavelengths between 870 nm and 17.2 μm. | CAS: 1303-36-2 | As2Se3 | 386.76 g/mol
Arsenikselenid används som vakuumdeposition, kalkogenidglas för infraröd optik, eftersom det överför ljus med våglängder mellan 870 nm och 17,2μ m.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 1303-36-2
Molekylformel As2Se3
Molekylvikt (g/mol) 386.76
MDL-nummer MFCD00014166
InChI-nyckel WBFMCDAQUDITAS-UHFFFAOYSA-N
Synonym arsenic triselenide, diarsenic triselenide, arsenic selenide, arsenous selenide, arsenic sesquiselenide, unii-xws0w0gb8g, diarsenic triselenide asse3, arsenic iii selenide, xws0w0gb8g
PubChem CID 14772
IUPAC-namn [(selanylidenarsanyl)selanyl]arsaneselon
LEDER [Se]=[As][Se][As]=[Se]
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Arsenic(III) selenide
Smältpunkt 260 °C
Fysisk form Pulver
Kvantitet 5 g
UN-nummer UN3077
Löslighetsinformation Soluble in nitric acid. Insoluble in water.
Formel vikt 386.72
Procent renhet 99.999%
Förpackning Glasflaska
Densitet 4.75
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.