Läs mer
Arsenic III Speciation Standard (Assurance™ Betyg/För ICP-MS), SPEX CertiPrep™
Produktkod. 10394433 Handla allt SPEX Certiprep Produkter
Change view
Kvantitet:
125 mL
Förpackning:
Poly flaska
Förpackningsstorlek:
125ml
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10394433 125 mL Poly flaska 125ml
1 options
Produktkod. 10394433 Leverantör SPEX Certiprep Leverantörsnummer SPECAS3
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    815.00 SEK
    724.77 SEK / 125ml
    Save 90.23 SEK
    11% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 17-12-2026
CAS: 7440-38-2 | As | 74.92 g/mol
Oorganisk standard tillverkad för AA, ICP , ICP/MS, IC, XRF och annan analytisk instrumentering
  • Arsenik +3
  • Speciation Standard
  • 125 ml volym
Certifikat
ISO/IEC 17025:2005, ISO 17034:2016, ISO 9001: 2015
Kemiska identifierare
CAS 7440-38-2 , 7647-01-0 , 7732-18-5
Molekylformel As
Molekylvikt (g/mol) 74.92
MDL-nummer MFCD00085309
InChI-nyckel RQNWIZPPADIBDY-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 5359596
ChEBI CHEBI:27563
IUPAC-namn arsenik
LEDER [As]
Specifications
Kemiskt namn eller material Arsenic III Speciation Standard
Förpackning Poly flaska
CAS Min % 0.1, 2.0, 97.9
CAS Max % 0.1, 2.0, 97.9
Teknik ICP-MS
Lösningstyp Standardlösning
Typ ICP/ICP-MS Standard
Kvantitet 125 mL
Kvalitet Försäkran
compliance-icons
Product Identifier
  • 1000 ug/mL Arsenic (III)
Signal Word
  • Fara
Hazard Category
  • Cancerogenitet Kategorija 1A
Hazard Statement
  • H350-Kan orsaka cancer.
Precautionary Statement
  • P101-Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård.
  • P102-Förvaras oåtkomligt för barn.
  • P103-Läs etiketten före användning.
  • P201-Inhämta särskilda instruktioner före användning.
  • P202-Använd inte produkten innan du har läst och förstått säkerhetsanvisningarna.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P308+P313-Vid exponering eller misstanke om exponering Sök läkarhjälp.
  • P405-Förvaras inlåst.
  • P501b-Innehållet/behållaren lämnas till I enlighet med lokala / regionala / nationella / internationella bestämmelser (ska anges).
Supplemental information
  • MIXTURE LIST-Contain: hydrochloric acid, Arsenic from Arsenictrioxide