Läs mer
Arsenic (III) Standard: As+3 @ 100 μg/mL in 2% HCl, VHG™
Beskrivning
Arsenic (III) Standard: As+3 @ 100 μg/mL in 2% HCl
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Arsenic+3 |
| CAS | 22541-54-4 |
| Metoder | Speciation |
| Analyt- eller komponentnamn | Arsenic+3 |
| Frakt skick | Room Temperature |
| Molekylformel | As |
| Synonym | As3+ |
| InChI formel | InChI=1S/As/q+3 |
| LEDER | [As+3] |
| IUPAC-namn | arsenic(3+) |
| Visa mer |