Läs mer
Arsenic(III) sulfide, 99.9% (metals basis)
Produktkod. p-7059916
Kvantitet:
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
25g
5g
Regler: Denna produkt innehåller ett ämne som är upptaget i bilaga XVII till REACH-förordningen (EG) nr 1907/2006. Alla kunder måste fylla i en deklaration före leverans.
Produktkod. 15442417
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar 045616.06
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Regler: Denna produkt innehåller ett ämne som är upptaget i bilaga XVII till REACH-förordningen (EG) nr 1907/2006. Alla kunder måste fylla i en deklaration före leverans.
CAS: 1303-33-9 | As2S3 | 246.02 g/mol
Arsenik(III)sulfid används vid behandling av akut promyelocytisk leukemi. Det är en oorganisk fotoresist som används vid tillverkning av fotoniska kristaller och 3-D nanostrukturer. Det används också som akustooptiskt material, pigment, garvmedel och kalkogenidglas för infraröd optik. Vidare används det som ett analytiskt test för förekomst av dissimilatoriska arsenikreducerande bakterier (DARB).
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 1303-33-9
Molekylformel As2S3
Molekylvikt (g/mol) 246.02
MDL-nummer MFCD00003435
InChI-nyckel CUGMJFZCCDSABL-UHFFFAOYSA-N
IUPAC-namn diarsenik(3+)trisulfandiid
LEDER [S--].[S--].[S--].[As+3].[As+3]
Specifikationer
Kokpunkt 707°C
Kemiskt namn eller material Arsenic (III) sulfide
Smältpunkt 300°C
Fysisk form Pulver
Kvantitet 5 g
Anteckningar om analysprocent (metallbas)
UN-nummer UN1557
Merck Index 14,806
Löslighetsinformation Insoluble in water.
Formel vikt 246.03
Procent renhet 99.9%
Odör Like rotten eggs
Densitet 3.43 g/mL
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.