Läs mer
Arsenic(III) sulfide, 99.9% (metals basis)
Produktkod. p-4781801
Kvantitet:
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
25g
5g
Regler: Denna produkt innehåller ett ämne som är upptaget i bilaga XVII till REACH-förordningen (EG) nr 1907/2006. Alla kunder måste fylla i en deklaration före leverans.
Produktkod. 11389508
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar 043340.06
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Regler: Denna produkt innehåller ett ämne som är upptaget i bilaga XVII till REACH-förordningen (EG) nr 1907/2006. Alla kunder måste fylla i en deklaration före leverans.
CAS: 1303-33-9 | As2S3 | 246.02 g/mol
För vakuumdeposition. Arsenik(III)sulfid används för att tillverka infrarödtransmitterande glas, pyroteknik, pigment, linoleum, elektriska halvledare och fotoledare. Det fungerar som ett reduktionsmedel och fungerar som ett garvningsmedel. Det används också för hårborttagning av hudar och veterinärmedicin. Vidare används den som en oorganisk fotoresist för att tillverka 3-D nanostrukturer. Utöver detta används det vid behandling av akut promyelocytisk leukemi.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 1303-33-9
Molekylformel As2S3
Molekylvikt (g/mol) 246.02
MDL-nummer MFCD00003435
InChI-nyckel CUGMJFZCCDSABL-UHFFFAOYSA-N
IUPAC-namn diarsenik(3+)trisulfandiid
LEDER [S--].[S--].[S--].[As+3].[As+3]
Specifikationer
Kokpunkt 707°C
Kemiskt namn eller material Arsenic(III) sulfide
Smältpunkt 300°C
Färg Gult
Fysisk form Fused Pieces
Kvantitet 5 g
Analysprocentintervall 99.99% (Metals basis)
Löslighetsinformation Insoluble in water.
Formel vikt 246.03
Odör Like rotten eggs
Densitet 3.43 g/cm3
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.